1,7-Dihydroxynaphthalene
Leverancier: Molekula
|
Waarschuwing
|
MOLEM39570995EA
0
EUR
MOLEM39570995
1,7-Dihydroxynaphthalene
1,7-Dihydroxynaphthalene
Formule:
C₁₀H₈O₂ MW: 160,17 g/mol Kookpunt: 375 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 175…177 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00035720 CAS-nummer: 575-38-2 EINECS: 209-383-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...