2,6-Dihydroxynaphthalene
Leverancier: Molekula
Waarschuwing
MOLEM45946669EA 0 EUR
MOLEM45946669
2,6-Dihydroxynaphthalene
2,6-Dihydroxynaphthalene
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Kookpunt: 375 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 220 °C
Dichtheid: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004082
CAS-nummer: 581-43-1
EINECS: 209-465-6