Koperchloride 97%, pure
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
Synoniemen: Copper(I) chlorideCuprous ChlorideCopper monochloride
ACRO199640025EA 199 EUR
ACRO199640025 ACRO199645000 ACRO199640250
Koperchloride 97%, pure
Koperchloride
Formule: ClCu
MW: 99 g/mol
Kookpunt: 1367 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 430 °C
Dichtheid: 4,14 g/cm³
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010971
CAS-nummer: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02690
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Green-grey Powder or pearls
Titration Complexometric ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤400 ppm