Koperchloride ≥99.999% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Copper(I) chloride
, Cuprous Chloride
, Copper monochloride
14644.22EA
775
EUR
14644.22
14644.14
14644.06
Koperchloride ≥99.999% (metals basis)
Koperchloride
Formule:
ClCu MW: 99 g/mol Kookpunt: 1490 °C Smeltpunt: 430 °C Dichtheid: 4,14 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010971 CAS-nummer: 7758-89-6 EINECS: 231-842-9 UN: 2802 ADR: 8,III Merck Index: 13,02690 |