Koperchloride ≥99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
Synoniemen: Copper(I) chlorideCuprous ChlorideCopper monochloride
41837.36EA 559 EUR
41837.36 41837.22
Koperchloride ≥99% (metals basis)
Koperchloride
Formule: ClCu
MW: 99 g/mol
Kookpunt: 1490 °C
Smeltpunt: 430 °C
Dichtheid: 4,14
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010971
CAS-nummer: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02690