Koperchloride 97%, Reagent Grade
Leverancier: Honeywell Chemicals
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Copper(I) chloride
, Cuprous Chloride
, Copper monochloride
212946-2KGEA
270
EUR
212946-2KG
212946-500G
Koperchloride 97%, Reagent Grade
Koperchloride
- ≥95% for general laboratory use.
Formule:
ClCu MW: 99 g/mol Kookpunt: 1,490 °C Smeltpunt: 430 °C Dichtheid: 3,530 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010971 CAS-nummer: 7758-89-6 EINECS: 231-842-9 UN: 2802 ADR: 8,III Merck Index: 13,02690 |
Specificaties testresultaten
Appearance of the substance | complying |
Assay of Cu | 61.9 - 66.4 % |
Vapor Pressure | 1.3 mmHg ( 546 °C) |