Copper(II) chloride, ultra dry ≥99.995% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
Ampuled under argon
35673.22EA
961
EUR
35673.22
35673.14
35673.06
Copper(II) chloride, ultra dry ≥99.995% (metals basis)
Copper(II) chloride
Formule:
Cl₂Cu MW: 134,45 g/mol Kookpunt: 993 °C (ontbinding) Smeltpunt: 620 °C Dichtheid: 3,386 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010972 CAS-nummer: 7447-39-4 EINECS: 231-210-2 UN: 2802 ADR: 8,III Merck Index: 13,02660 |