Copper(II) chloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18247.9999EA
0
EUR
8.18247.9999
8.18247.0100
8.18247.9025
8.18247.0500
Copper(II) chloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Copper(II) chloride
Formule:
Cl₂Cu MW: 134,45 g/mol Kookpunt: 1365,85 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 628 °C Dichtheid: 3,054 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010972 CAS-nummer: 7447-39-4 EINECS: 231-210-2 UN: 2802 ADR: 8,III Merck Index: 13,02660 |
Specificaties testresultaten
Solubility | 620 g/l (20 °C) |
Melting Point | 498 °C decomposes |
Molar Mass | 134.45 g/mol |
Density | 3.39 g/cm3 (25 °C) |
pH | 3.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Synonyms | Copper dichloride |
Hill Formula | Cl2Cu |
Chemical Formula | CuCl2 |