Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
Copper(I) iodide ≥98%
Leverancier: Acros Organics
Waarschuwing
ACRO194902500EA 75 EUR InStock
ACRO194902500 ACRO194900010 ACRO194900050
Copper(I) iodide ≥98%
Copper(I) iodide
Formule: CuI
MW: 190,45 g/mol
Kookpunt: 1290 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 602 °C
Dichtheid: 5,62 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010978
CAS-nummer: 7681-65-4
EINECS: 231-674-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02692
Order Now
Specification Test Results
Appearance Off-white to grey-brown Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤5000 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Bestelling
Gerelateerde informatie
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal