Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?

Copper(I) iodide ≥98%, Fluka™

Waarschuwing

205540-1KGEA 225 EUR InStock
205540-1KG 205540-50G
Copper(I) iodide ≥98%, Fluka™
Copper(I) iodide


Formule: CuI
MW: 190,45 g/mol
Kookpunt: 1290 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 602 °C
Dichtheid: 5,62 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010978
CAS-nummer: 7681-65-4
EINECS: 231-674-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02692
Order Now

 

Bestelling

Gerelateerde informatie

Vul de certificaatdetails in

Geef het lotnummer in

Kies uit recente batch- en lotnummers:

Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal