Gold(III) oxide ≥99.99% (metals basis) Au ≥ 88.6%, Premion®
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
12161.06EA 1220 EUR
12161.06 12161.03 12161.01
Gold(III) oxide ≥99.99% (metals basis) Au ≥ 88.6%, Premion®
Gold(III) oxide
Formule: Au₂O₃
MW: 441,93 g/mol
Smeltpunt: 150 °C (ontbinding)
Dichtheid: 3,6 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00014173
CAS-nummer: 1303-58-8
EINECS: 215-122-1
Merck Index: 12,04545