Koper(I)oxide 97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO197420025EA
235
EUR
ACRO197420025
ACRO197420250
ACRO197425000
Koper(I)oxide 97%
Koper(I)oxide
Formule:
Cu₂O MW: 143,09 g/mol Kookpunt: 1800 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 1232 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010974 CAS-nummer: 1317-39-1 EINECS: 215-270-7 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,02694 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Red-brown Powder |
Titration Complexometric | ≥96.0 % |
Iron (Fe) | ≤500 ppm |
Nickel (Ni) | ≤100 ppm |
Silver (Ag) | ≤50 ppm |