Koper(I)oxide ≥97% (Cu + Cu2O)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
12300.36EA
43.4
EUR
12300.36
12300.A3
Koper(I)oxide ≥97% (Cu + Cu2O)
Koper(I)oxide
Red pigment for glass and ceramic glazes, and as a catalyst
Formule:
Cu₂O MW: 143,09 g/mol Kookpunt: 1800 °C (ontbinding) Smeltpunt: 1235 °C Dichtheid: 6,0 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010974 CAS-nummer: 1317-39-1 EINECS: 215-270-7 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,02694 |