Koper(I)oxide, rood ≥97%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Waarschuwing
23135.295EA 0 EUR
23135.295
Koper(I)oxide, rood ≥97%, TECHNICAL
Koper(I)oxide
Formule: Cu₂O
MW: 143,09 g/mol
Kookpunt: 1800 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1232 °C
Dichtheid: 5,7…6.2 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010974
CAS-nummer: 1317-39-1
EINECS: 215-270-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02694
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay Min. 97 %