Koper(I)oxide ≥97% stabilised, powder <5 μm, Fluka™
Gevaar
208825-2KGEA 266 EUR
208825-2KG
Koper(I)oxide ≥97% stabilised, powder <5 μm, Fluka™
Koper(I)oxide
Formule: Cu₂O
MW: 143,09 g/mol
Kookpunt: 1800 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1,230 °C
Dichtheid: 6 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010974
CAS-nummer: 1317-39-1
EINECS: 215-270-7
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02694
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Contains stabilizer
Assay of Cu 85.6 - 91.8 %
Grain dissipation Horiba d50 Max. 7.00 µm
Form powder