Silver(II) oxide ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
22695.06EA
60.2
EUR
22695.06
22695.22
22695.14
Silver(II) oxide ≥98%
Silver(II) oxide
Manufacturing of silver oxide-zinc alkali batteries
Formule:
AgO MW: 123,87 g/mol Smeltpunt: >100 °C (ontbinding) Dichtheid: 7,44 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00044285 CAS-nummer: 1301-96-8 EINECS: 215-098-2 UN: 3085 ADR: 5.1,II Merck Index: 12,08666 |