Silver(II) oxide (≥86.6% Ag) (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
40187.14EA 353 EUR
40187.14 40187.06 40187.22
Silver(II) oxide (≥86.6% Ag) (metals basis)
Silver(II) oxide
Formule: AgO
Smeltpunt: >100 °C (ontbinding)
Dichtheid: 7,44
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00044285
CAS-nummer: 1301-96-8
EINECS: 215-098-2
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08666