Silver(I) sulphide ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
11416.22EA
701
EUR
11416.22
11416.06
11416.14
Silver(I) sulphide ≥99%
Silver(I) sulphide
Formule:
Ag₂S MW: 247,8 g/mol Smeltpunt: 825 °C Dichtheid: 7,317 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00003406 CAS-nummer: 21548-73-2 EINECS: 244-438-2 ADR: 9,III Merck Index: 12,08677 |