Silver(I) sulphide
Leverancier: Roth Carl
Waarschuwing
ROTH5311.1EA 243 EUR
ROTH5311.1 ROTH5311.2
Silver(I) sulphide
Silver(I) sulphide
Formule: Ag₂S
MW: 247,8 g/mol
Smeltpunt: 842 °C
Dichtheid: 7,23 g/cm³ (25 °C)
MDL-nummer: MFCD00003406
CAS-nummer: 21548-73-2
EINECS: 244-438-2
Merck Index: 12,08677