Silver sulphate ≥99.999%, Premion®
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
12112.22EA 431 EUR
12112.22 12112.14 12112.06
Silver sulphate ≥99.999%, Premion®
Silver sulphate
Formule: Ag₂SO₄
MW: 311,8 g/mol
Kookpunt: 1085 °C (ontbinding)
Smeltpunt: 657 °C
Dichtheid: 5,45
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003407
CAS-nummer: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08603
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/57/2299457.jpg