Silver sulphate ≥99.99% (metals basis) Ag ≥ 68.9%, Premion®
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Disilver sulphate
, Silver(I) sulphate
41443.14EA
138
EUR
41443.14
41443.22
Silver sulphate ≥99.99% (metals basis) Ag ≥ 68.9%, Premion®
Silver sulphate
Formule:
Ag₂SO₄ MW: 311,8 g/mol Kookpunt: 1085 °C (ontbinding) Smeltpunt: 657 °C Dichtheid: 5,45 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00003407 CAS-nummer: 10294-26-5 EINECS: 233-653-7 ADR: 9,III Merck Index: 13,08603 |