Mercury(II) bromide 99+%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO190495000EA
393
EUR
ACRO190495000
ACRO190491000
Mercury(II) bromide 99+%
Mercury(II) bromide
Formule:
Br₂Hg MW: 360,4 g/mol Kookpunt: 320 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 236 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011040 CAS-nummer: 7789-47-1 EINECS: 232-169-3 UN: 1634 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05900 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White Crystalline powder |
Assay | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤2000 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Insoluble matter | ≤0.05 % (in methanol) |