Mercury(II) bromide ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04421.0050EA
203
EUR
1.04421.0050
1.04421.0250
Mercury(II) bromide ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Mercury(II) bromide
Formule:
Br₂Hg MW: 360,4 g/mol Kookpunt: 320 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 236 °C Dichtheid: 6,1 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011040 CAS-nummer: 7789-47-1 EINECS: 232-169-3 UN: 1634 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05900 |
Specificaties testresultaten
Assay (complexometric) | ≥ 99.0 % |
Insoluble matter (in methanol) | ≤ 0.05 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0.25 % |
Residue after reduction | ≤ 0.02 % |
Correspons to ACS,Reag. Ph Eur |