Zinc bromide, watervrij 98%, Extra Pure
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO202100025EA 496 EUR
ACRO202100025 ACRO202101000 ACRO202105000
Zinc bromide, watervrij 98%, Extra Pure
Zinc bromide
Formule: Br₂Zn
MW: 225,2 g/mol
Kookpunt: 697 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 394 °C
Dichtheid: 4,22 g/cm³
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011294
CAS-nummer: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10258
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to off-white Powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥97.5 %
Water ≤2 % (K.F.)
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Barium (Ba) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm