Zinc bromide ≥99.9%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
40413.18EA 61 EUR
40413.18 40413.A1 40413.30
Zinc bromide ≥99.9%
Zinc bromide
Formule: Br₂Zn
MW: 225,2 g/mol
Kookpunt: 650 °C
Smeltpunt: 394 °C
Dichtheid: 4,201
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011294
CAS-nummer: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,10182