Zinc bromide, watervrij ≥99.999% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
Packaged under argon.
44223.18EA
386
EUR
44223.18
44223.09
Zinc bromide, watervrij ≥99.999% (metals basis)
Zinc bromide
Formule:
Br₂Zn MW: 225,2 g/mol Kookpunt: 650 °C Smeltpunt: 394 °C Dichtheid: 4,201 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011294 CAS-nummer: 7699-45-8 EINECS: 231-718-4 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 13,10182 |