Zinc bromide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18631.0250EA
85
EUR
8.18631.0250
8.18631.1000
8.18631.5000
8.18631.0005
8.18631.9025
8.18631.9999
Zinc bromide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Zinc bromide
Formule:
Br₂Zn MW: 225,2 g/mol Kookpunt: 670…680 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 394 °C Dichtheid: 4,22 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011294 CAS-nummer: 7699-45-8 EINECS: 231-718-4 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 12,10258 |
Specificaties testresultaten
Solubility | 4470 g/l (20 °C) |
Melting Point | 394 °C |
Molar Mass | 225.2 g/mol |
Boiling Point | 697 °C (1013 mbar) |
Density | 4.2 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4 (H2O, 20 °C) (saturated solution) |
Hill Formula | Br2Zn |
Chemical Formula | ZnBr2 |