Zinc bromide
Leverancier: Roth Carl
Gevaar
ROTH9743.1EA 0 EUR
ROTH9743.1
Zinc bromide
Zinc bromide
Formule: Br₂Zn
MW: 225,2 g/mol
Kookpunt: 670…680 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 394 °C
Dichtheid: 4,22 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011294
CAS-nummer: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10258