Dikwikdichloride 99+%, Extra Pure
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO213120050EA
35.9
EUR
ACRO213120050
ACRO213125000
ACRO213121000
Dikwikdichloride 99+%, Extra Pure
Dikwikdichloride
Formule:
Cl₂Hg₂ MW: 472,09 g/mol Kookpunt: 384 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 400 °C (sublimatie) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011043 CAS-nummer: 10112-91-1 EINECS: 233-307-5 UN: 2025 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,05951 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Off-white Powder |
Titration Iodimetric | ≥99.0 % |
Mercuric Chloride | ≤0.01 % (HgCl2) |
Residue after reduction | ≤0.02 % |