Dikwikdichloride ≥99.5% ACS, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Waarschuwing
230405-100GEA 167 EUR
230405-100G
Dikwikdichloride ≥99.5% ACS, Fluka™
Dikwikdichloride
Formule: Cl₂Hg₂
MW: 472,09 g/mol
Kookpunt: 384 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 400 °C
Dichtheid: 7,15 g/cm3
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011043
CAS-nummer: 10112-91-1
EINECS: 233-307-5
UN: 2025
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05951
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay min. 99.5 %
Residue on ignition a. reducing with HCOOH (SO₄)* max. 0.02 %
Mercury(II) (as HgCl₂) max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) max. 0.01 %