Kwikdichloride ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
10808.14EA
84.8
EUR
10808.14
10808.22
Kwikdichloride ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Kwikdichloride
Formule:
HgCl₂ MW: 271,5 g/mol Kookpunt: 302 °C Smeltpunt: 280…282 °C Dichtheid: 5,4 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011041 CAS-nummer: 7487-94-7 EINECS: 231-299-8 UN: 1624 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05901 |