Zinkchloride, ultra dry ≥99.99%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
Ampuled under argon
13694.09EA 96.5 EUR
13694.09 13694.18
Zinkchloride, ultra dry ≥99.99%
Zinkchloride
Formule: ZnCl₂
MW: 136,3 g/mol
Kookpunt: 732 °C
Smeltpunt: 290 °C
Dichtheid: 2,91
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011295
CAS-nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 13,10185