Zinkchloride, watervrij ≥99.95% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
87900.14EA
84.5
EUR
87900.14
87900.88
87900.22
Zinkchloride, watervrij ≥99.95% (metals basis)
Zinkchloride
Formule:
ZnCl₂ MW: 136,3 g/mol Kookpunt: 732 °C Smeltpunt: 290 °C Dichtheid: 2,91 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011295 CAS-nummer: 7646-85-7 EINECS: 231-592-0 UN: 2331 ADR: 8,III Merck Index: 13,10185 |