Zinkchloride ≥97%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Gevaar
29126.363EA 127 EUR
29126.363 29126.294
Zinkchloride ≥97%, TECHNICAL
Zinkchloride
Formule: ZnCl₂
MW: 136,3 g/mol
Kookpunt: 732 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 283 °C
Dichtheid: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011295
CAS-nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10261
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay Min. 97 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm