Zinkchloride 98.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Leverancier: VWR Chemicals
Gevaar
29156.460EA 1610 EUR
29156.460 29156.297 29156.231 29156.260
Zinkchloride 98.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Zinkchloride
Formule: ZnCl₂
MW: 136,3 g/mol
Kookpunt: 732 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 283 °C
Dichtheid: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011295
CAS-nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10261
Voor productie en uitbreiding kunnen wij u ondersteunen!
Vraag naar grote verpakkingen of bulkhoeveelheden die niet op deze pagina beschikbaar zijn en gebruik dit aanvraagformulier voor maatwerk
Ontdek onze service
Speciale pakketten en oplossingen op maat
Ontdek meer
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay 98.0 - 100.5 %
Al + Ca + heavy metals + Fe + Mg Passes test
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
Solution S Passes test Ph.Eur.
pH (20°C; 10 %) 4.6 - 5.5
Insoluble substances Max. 50 ppm
Oxide chloride (as ZnO) Max. 1.20 %
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 50 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 10 ppm
Cd (Cadmium) Max. 5 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 0.02 %
Mg (Magnesium) Max. 100 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Voor productie en uitbreiding kunnen wij u ondersteunen!
Vraag naar grote verpakkingen of bulkhoeveelheden die niet op deze pagina beschikbaar zijn en gebruik dit aanvraagformulier voor maatwerk
Ontdek onze service
Speciale pakketten en oplossingen op maat
Ontdek meer