Cadmium(II) carbonate, pure
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO212320010EA
230
EUR
ACRO212320010
ACRO212322500
Cadmium(II) carbonate, pure
Cadmium(II) carbonate
Formule:
CCdO₃ MW: 172,42 g/mol Smeltpunt: 343…412 °C (ontbinding) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010918 CAS-nummer: 513-78-0 EINECS: 208-168-9 UN: 2570 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,01652 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to off-white Powder |
Assay | 60.0 to 63.0 % (Cd) |