Cadmium(II) carbonate ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
10660.18EA
248
EUR
10660.18
10660.09
Cadmium(II) carbonate ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Cadmium(II) carbonate
Formule:
CCdO₃ MW: 172,42 g/mol Smeltpunt: 500 °C (ontbinding) Dichtheid: 4,26 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010918 CAS-nummer: 513-78-0 EINECS: 208-168-9 UN: 2570 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,01652 |