Cadmiumfluoride ≥99.9%
|
Gevaar
|
36185.09EA
61.9
EUR
36185.09
Cadmiumfluoride ≥99.9%
Cadmiumfluoride
Formule:
CdF₂ MW: 150,41 g/mol Kookpunt: 1748 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 1065…1075 °C Dichtheid: 6,33 g/cm³ (20 °C) |
MDL-nummer:
MFCD00010919 CAS-nummer: 7790-79-6 EINECS: 232-222-0 UN: 2570 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,01655 |