Mercury(II) fluoride ≥95%
Gevaar
11533.09EA 105 EUR
11533.09 11533.18
Mercury(II) fluoride ≥95%
Mercury(II) fluoride
Formule: F₂Hg
MW: 238,59 g/mol
Kookpunt: ∼650 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 645 °C (ontbinding)
Dichtheid: 8,95
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00016139
CAS-nummer: 7783-39-3
EINECS: 231-994-6
UN: 2025
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,05930