Zinc fluoride ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
12986.14EA
304
EUR
12986.14
12986.22
12986.06
Zinc fluoride ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Zinc fluoride
Formule:
F₂Zn MW: 103,39 g/mol Kookpunt: 1500 °C Smeltpunt: 872 °C Dichtheid: 4,95 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011298 CAS-nummer: 7783-49-5 EINECS: 232-001-9 UN: 3288 ADR: 6.1,III |