Cadmiumiodid, ultra dry ≥99.9985% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
Ampuled under argon
35683.14EA
450
EUR
35683.14
35683.03
35683.06
Cadmiumiodid, ultra dry ≥99.9985% (metals basis)
Cadmiumiodid
Formule:
CdI₂ MW: 366,22 g/mol Kookpunt: 787 °C Smeltpunt: 387…389 °C Dichtheid: 5,67 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010920 CAS-nummer: 7790-80-9 EINECS: 232-223-6 UN: 2570 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,01657 |