Zinc iodide, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
|
Waarschuwing
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.08828.0100EA
240
EUR
1.08828.0100
Zinc iodide, EMSURE® for analysis, Supelco®
Zinc iodide
Formule:
I₂Zn MW: 319,2 g/mol Kookpunt: 620 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 446 °C Dichtheid: 4,74 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011299 CAS-nummer: 10139-47-6 EINECS: 233-396-0 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,10269 |
Specificaties testresultaten
Solubility | 4500 g/l (20 °C) |
Melting Point | 446 °C |
Molar Mass | 319.18 g/mol |
Bulk Density | 1800 kg/m3 |
Boiling Point | 625 °C (1013 hPa) |
Density | 4.74 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.6 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |