Cadmiumoxide 99%, pure
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO223792500EA
40.2
EUR
ACRO223792500
ACRO223790050
ACRO223790010
Cadmiumoxide 99%, pure
Cadmiumoxide
Formule:
CdO MW: 128,41 g/mol Kookpunt: 1385 °C (760 mmHg) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010921 CAS-nummer: 1306-19-0 EINECS: 215-146-2 UN: 2570 ADR: 6.1,I Merck Index: 12,01659 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Red-brown to brown Powder |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |