Cadmiumoxide ≥99.95% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
12219.A3EA
429
EUR
12219.A3
12219.36
Cadmiumoxide ≥99.95% (metals basis)
Cadmiumoxide
Formule:
CdO MW: 128,41 g/mol Kookpunt: 1559 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 1430 °C Dichtheid: 8,15 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010921 CAS-nummer: 1306-19-0 EINECS: 215-146-2 UN: 2570 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,01623 |