Cadmiumsulfide ≥99.999% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
38342.30EA
757
EUR
38342.30
38342.18
Cadmiumsulfide ≥99.999% (metals basis)
Cadmiumsulfide
Formule:
CdS MW: 144,48 g/mol Smeltpunt: 980 °C (sublimatie) Dichtheid: 4,82 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010922 CAS-nummer: 1306-23-6 EINECS: 215-147-8 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,01666 |