Mercury (II) sulphide, zwart ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Leverancier: Thermo Scientific
12992.06EA 189 EUR
12992.06 12992.14
Mercury (II) sulphide, zwart ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Mercury (II) sulphide
Formule: HgS
MW: 232,66 g/mol
Smeltpunt: 583,5 °C (sublimatie)
Dichtheid: 7,70
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011046
CAS-nummer: 1344-48-5
EINECS: 215-696-3
UN: 2025
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,05945