Cadmiumsulfaat, watervrij 99+% ACS
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
11861.22EA
89.8
EUR
11861.22
11861.14
Cadmiumsulfaat, watervrij 99+% ACS
Cadmiumsulfaat
Formule:
CdO₄S MW: 208,47 g/mol Smeltpunt: 1000 °C Dichtheid: 4,691 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010923 CAS-nummer: 10124-36-4 EINECS: 233-331-6 UN: 2570 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,01665 |