Cadmiumsulfaat ≥99.0% ACS, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Gevaar
383082-100GEA 99.8 EUR
383082-100G 383082-500G
Cadmiumsulfaat ≥99.0% ACS, Fluka™
Cadmiumsulfaat
Formule: CdO₄S
MW: 208,47 g/mol
Smeltpunt: 1,000 °C
Dichtheid: 4,69 g/cm3 (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010923
CAS-nummer: 10124-36-4
EINECS: 233-331-6
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01665
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay Min. 99.0 %
Loss on drying (150 °C, 4 h) Max. 1.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.01 %
Copper (Cu) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.02 %
Sodium (Na) Max. 0.05 %
Lead (Pb) Max. 0.003 %
Zinc (Zn) Max. 0.05 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Total nitrogen (as NO₃) Max. 0.003 %