Mercury(II) sulphate ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Gevaar
83565.180EA 136 EUR
83565.180 83565.230
Mercury(II) sulphate ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Mercury(II) sulphate
Formule: HgSO₄
MW: 296,65 g/mol
Smeltpunt: 850 °C
Dichtheid: 6,47 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011047
CAS-nummer: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05914
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay Min. 98.0 %
Chemical oxygen demand (COD) Passes test
Residue after reduction Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 30 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm
Hg (I) (Mercury) Max. 0.15 %