Mercury(II) sulphate
Leverancier: Roth Carl
Gevaar
ROTHT112.1EA 92.9 EUR
ROTHT112.1
Mercury(II) sulphate
Mercury(II) sulphate
Formule: HgSO₄
MW: 296,65 g/mol
Smeltpunt: 850 °C
Dichtheid: 6,47 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011047
CAS-nummer: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05914